Learn More
Trifluorothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15299786
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons compliance-icons
Trifluorothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15299786
1 g
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Artikelnummer. 15299786
Marke: Thermo Scientific Acros 452910010
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 70-00-8
Summenformel C10H11F3N2O5
Molekulargewicht (g/mol) 296.20
MDL-Nummer MFCD00006534
InChI-Schlüssel VSQQQLOSPVPRAZ-RRKCRQDMSA-N
Synonym trifluridine, trifluorothymidine, viroptic, 5-trifluorothymidine, trifluridina, trifluridinum, virophta, trifluoromethyldeoxyuridine, f3tdr, f3dthd
PubChem CID 6256
ChEBI CHEBI:75179
IUPAC-Name 1-[(2R,4S,5R)-4-Hydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-(trifluormethyl)pyrimidin-2,4-dion
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N1C=C(C(=O)NC1=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluorothymidine
Schmelzpunkt 190°C to 193°C
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Merck Index 159855
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in isopropanol
Formelmasse 296.2
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0455889 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/09/2023 Catalog Number452910010,452912500
ChargennummerA0374846 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/07/2021 Catalog Number452910010,452912500
ChargennummerA0356938 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number452910010,452912500
ChargennummerA0353803 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number452910010,452912500
ChargennummerA0340589 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2020 Catalog Number452910010,452912500
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluorothymidine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Trifluorothymidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >