Learn More
Trifluormethansulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10265940
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluormethansulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10265940
5 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10265940
Marke: Thermo Scientific Acros 173050050
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 421-83-0 | CClF3O2S | 168.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 421-83-0
Summenformel CClF3O2S
Molekulargewicht (g/mol) 168.51
MDL-Nummer MFCD00007451
InChI-Schlüssel GRGCWBWNLSTIEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoromethanesulphonyl chloride, triflyl chloride, methanesulfonyl chloride, trifluoro, trifluoromethanesulfonylchloride, trifluoro-methanesulfonyl chloride, methanesulfonylchloride, trifluoro, trifluoromethylsulfonyl chloride, triflic chloride, pfc-msc, cf3so2cl
PubChem CID 79000
IUPAC-Name Trifluormethansulfonylchlorid
SMILES FC(F)(F)S(Cl)(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonyl chloride
Farbe Farblos
Dichte 1.5800g/mL
Siedepunkt 29.0°C to 32.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CF3SO2Cl
Brechungsindex 1.3330 to 1.3350
Menge 5 g
Beilstein 03,IV,35
Fieser 09,485
Relative Dichte 1.58
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts
Formelmasse 168.52
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0451174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number173051000,173050050,173050250
ChargennummerA0451174 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog Number173051000,173050050,173050250
ChargennummerA0441869 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/05/2023 Catalog Number173051000,173050050,173050250
ChargennummerA0400359 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
ChargennummerA0392797 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number173051000,173050050,173050250
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonyl chloride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoromethanesulphonyl chloride
Name des Produkts
Trifluormethansulfonylchlorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >