Learn More
Trifluormethansulfonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11449462
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluormethansulfonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11449462
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11449462
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10173.18
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Trifluoromethanesulfonic acid acts as a catalyst for esterification reactions and an acidic titrant in nonaqueous acid-base titration. It is useful in protonations due to the presence of conjugate base triflate is non nucleophilic. It serves as a deglycosylation agent for glycoproteins. In addition, it is a precursor and a catalyst in organic chemistry. It reacts with acyl halides to prepare mixed triflate anhydrides, which are strong acylating agents used in Friedel-Crafts reactions. It acts as a key starting material for the preparation of ethers and olefins by reacting with alcohols as well as to prepare trifluoromethanesulfonic anhydride by dehydration reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Trifluormethansulfonsäure wirkt als Katalysator für Veresterungsreaktionen und als säurehaltiges Titriermittel bei der nicht-wässrigen Säure-Basen-Titration. Es ist nützlich bei Protonierungen aufgrund des Vorhandenseins der konjugierten Base. Triflat ist nicht nukleophil. Es dient als Deglykosylierungsmittel für Glykoproteine. Darüber hinaus ist es ein Vorläufer und ein Katalysator in der organischen Chemie. Es reagiert mit Acylhalogeniden, um gemischte Triflatanhydride zu erzeugen, die starke Akylierungsreagenzien sind, die in Friedel-Crafts-Reaktionen verwendet werden. Es dient als Hauptstartmaterial für die Herstellung von Ethern und Olefinen durch Reaktion mit Alkoholen sowie zur Vorbereitung von Trifluormethansulfonsäureanhydrid durch Dehydrierungsreaktion.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Dimethylsulfoxid, Dimethylformamid und Acetonitril.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, starken Basen, Wasser und Metallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1493-13-6
Summenformel CHF3O3S
Molekulargewicht (g/mol) 150.07
MDL-Nummer MFCD00007514
InChI-Schlüssel ITMCEJHCFYSIIV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triflic acid, perfluoromethanesulfonic acid, trifluoromethanesulphonic acid, tfmsa, trifluoromethane sulfonic acid, tfoh, methanesulfonic acid, trifluoro, hotf, trifluoromethylsulfonic acid, trimsylateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62406
ChEBI CHEBI:48511
IUPAC-Name Trifluormethansulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoromethanesulfonic acid
Schmelzpunkt -40°C
Dichte 1.708
Siedepunkt 161°C to 162°C
Flammpunkt None
Geruch Pungent
Strukturformel CF3SO3H
Brechungsindex 1.327
Menge 50 g
UN-Nummer UN3265
Beilstein 1812100
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,9676
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,dimethyl sulfoxide,dimethyl formamide and acetonitrile.
Formelmasse 150.07
Reinheit (%) ≥98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN19L003 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/02/2025 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
Chargennummer10248615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
ChargennummerP04K036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/03/2024 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
ChargennummerY18G025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/01/2024 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
Chargennummer10248615 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/11/2023 Catalog NumberA10173.18,A10173.09,A10173.30
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoromethanesulfonic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trifluoro-methanesulphonic acid
Name des Produkts
Trifluormethansulfonsäure, 98+%, Thermo Scientific Chemicals >