Learn More
Trifluoressigsäure, Reagenzienqualität, 99%, Honeywell™
Reagenzgütegrad, 99 %
24.27 CHF - 966.69 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 10
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15698490
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-5ML
5 mL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15688490
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Research Chemicals
T6508-25ML
25 ml
47.44 CHF
25 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15668190
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Honeywell Research Chemicals
T6508-100ML
100 ml
966.69 CHF
100 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15628200
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-500ML
500 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15608200
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-1L
1 l
966.69 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15618200
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-2L
2 L Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15698190
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-1AMP
1 Ampule Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15678190
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-10AMP
AMP Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15638200
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-5X10AMP
5 x 10 Ampullen Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15688190
Unterlagen ansehen
Honeywell Research Chemicals
T6508-10X10AMP
10 x 10 Ampullen
966.69 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 22-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, Reagenzienqualität, 99%, Honeywell™