Learn More
Trifluoressigsäure, Puriss. p.a., für HPLC, ≥99.0% (GC), Honeywell Fluka™
Puriss., p.a., für HPLC, ≥ 99.0 % (GC)
463.02 CHF - 1197.43 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15688470
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
91707-10X1ML
10 x 1 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15697460
Unterlagen ansehen
Honeywell-Fluka
91707-250ML
250 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, Puriss. p.a., für HPLC, ≥99.0% (GC), Honeywell Fluka™