Learn More
Trifluoressigsäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™ Artikelnummer.: 15668310
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15668310 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
2 ml, Ampulle
Click to view available options
Menge:
1 ml
2 ml
50 ml
Verpackung:
Ampulle
Glasflasche
Artikelnummer. 15668310
Marke: Honeywell Fluka 142642ML
Verfügbar ab: 16-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
LC-MS Ultra, Eluentenzusatz für UHPLC-MS
  • Für die anspruchsvollsten und empfindlichsten LC-MS- und UHPLC-Applikationen.
  • Getestet auf UHPLC-MS-Eignung
  • Höchste Lösungsmittelreinheit für niedrige Nachweisgrenzen
  • Extrem niedriges MS-Basislinienrauschen
  • Beispielhafte Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Verpackt in klaren Flaschen aus Borosilikatglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trifluoressigsäure, Perfluoressigsäure, Essigsäure, Trifluor, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoressigsäure
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
Farbe Farblos
Strukturformel CF3COOH
UN-Nummer UN2699
Beilstein 742035
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Formelmasse 114.02 mol
Güte LC-MS Ultra
Dichte 1.489 g/ml bei 20 °C
Menge 2 ml
Flammpunkt >100 °C (>212 °F)
Verpackung Ampulle
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.3 (Lit.)
Dampfdichte 3.9 (vs. Luft)
Dampfdruck 97.5 mmHg (20 °C)
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, LC-MS Ultra, Honeywell™ Fluka™ >