Learn More
Trifluoressigsäure, HPLC-Qualität, >99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Trifluoroacetic Acid |
Namenshinweis | Water 0.1% |
Schmelzpunkt | -15°C |
Siedepunkt | 72°C to 73°C |
Farbe | Farblos |
Prozentgehaltsbereich | >99.5% |
UN-Nummer | 2699 |
Beilstein | 742035 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride. |
Formelmasse | 114.02 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M17L700 | Analysenzertifikat | 27/01/2025 | 044630.AY,044630.AP,044630.AE,044630.5Y |
X30K625 | Analysenzertifikat | 26/11/2024 | 044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE |
X18K903 | Analysenzertifikat | 05/10/2024 | 044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE |
W16K902 | Analysenzertifikat | 19/09/2024 | 044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE |
U23K844 | Analysenzertifikat | 11/06/2024 | 044630.AY,044630.AP,044630.5Y,044630.AE |
Sicherheit und Handhabung
- Trifluoroacetic acid
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoroacetic acid
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%