Learn More
Trifluoressigsäure, hochrein, SLR, Fisher Chemical Artikelnummer.: 10010490
Verfügbar ab: 27-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, hochrein, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10010490 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
100 ml, Kunststoffbeschichtete Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 ml
Verpackung:
Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
Artikelnummer. 10010490
Marke: Fisher Chemical T/3256/PB05
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 27-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Spezifikation
pH 0.45
CAS 76-05-1
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
Farbe Farblos
Summenformel C2HF3O2
MDL-Nummer MFCD00004169
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
Formelmasse 114.02g/mol
Menge 100 ml
Verpackung Kunststoffbeschichtete Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Dampfdichte 3.9
Dampfdruck 107 mbar 25
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, hochrein, SLR, Fisher Chemical >