Learn More
Trifluoressigsäure-d, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11314468
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure-d, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314468
10g, 10 Gramm
Click to view available options
Menge:
10g
25 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11314468
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 042357.09
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
CAS: 599-00-8 | C2HF3O2 | 115.029 g/mol
Trifluoroacetic acid-d is employed as solvent to investigate the conformations of cyclic peptides by proton NMR spectra. It is also used to compose NMR solvent mixture to investigate the NMR spectra of high molecular weight polyesters such as polyglycolide (PG) and poly(ethylene terephthalate)and as a biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische Identifikatoren
CAS 599-00-8
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 115.029
MDL-Nummer MFCD00044563
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-DYCDLGHISA-N
Synonym trifluoroacetic acid-d, deuterotrifluoroacetic acid, acetic acid-d, trifluoro, acetic acid-d,2,2,2-trifluoro, acetic acid-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoroacetic acid-d tfa-d, trifluoroacetic acid-d, 99.5 atom % d, tfa-d, cf3cood, trifluoroacetic 2h acid
PubChem CID 71502
IUPAC-Name Deuterio-2,2,2-trifluoracetat
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid-d
Physikalische Form Flüssig
Namenshinweis Isotopic
Dichte 1,50 g/mL
Geruch Ätzend
Verpackung Ampullen, vorgeritzt
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Menge 10g
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
UN-Nummer UN2699
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 115.03
Reinheit (%) 99.5%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerR20I036 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/08/2022 Artikelnummer042357.09,042357.14
ChargennummerR13I026 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Artikelnummer042357.09,042357.14
ChargennummerY01H043 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer042357.09,042357.14
ChargennummerP23I038 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Artikelnummer042357.09,042357.14
ChargennummerC28Q17 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Artikelnummer042357.09,042357.14
Name des Produkts
Trifluoressigsäure-d, 99.5 % (Isotopen), Thermo Scientific Chemicals >