Learn More
Trifluoressigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11372486
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372486
Gehäuse 25mL
Click to view available options
Menge:
Gehäuse 25mL
100 ml
500 ml
Artikelnummer. 11372486
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L06374.AC
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Aktionscode 24127 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
The combination of properties like solubility in most of the solvents, volatility, catalytic property, and strong acidity with non-oxidizing nature makes it a widely used reagent in organic synthesis. Trifluoroacetic acid is an important building block in the synthesis of pharmaceuticals, agrochemicals and performance products. It is a precursor to many fluorinated compounds, and widely used in peptide synthesis and other organic transformations involving deprotection of t-BOC group. TFA finds use as an ion pairing agent in liquid chromatography, as a solvent in NMR spectroscopy and as a calibrant in mass spectrometry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Die Kombination von Eigenschaften wie Löslichkeit in den meisten Lösungsmitteln, Flüchtigkeit, katalytischer Eigenschaft und starker Säure mit nicht-oxidierender Natur macht es zu einem weit verbreiteten Reagenz in der organischen Synthese. Trifluoressigsäure ist ein wichtiger Baustein bei der Synthese von Pharmazeutika, Agrochemikalien und Leistungsprodukten. Sie ist ein Vorläufer vieler fluorierter Verbindungen und wird häufig in der Peptidsynthese und anderen organischen Transformationen eingesetzt, die eine Entschützung der t-BOC-Gruppe beinhalten. TFA findet Verwendung als Ionenpaar-Mittel in der Flüssigkeitschromatographie, als Lösungsmittel in der NMR-Spektroskopie und als Kalibrator in der Massenspektrometrie.
Löslichkeit
Mischbar mit Äther, Aceton, Ethanol, Benzol, Hexan und Tetrachlorkohlenstoff.
Hinweise
Trifluoressigsäure (TFA) ist eine stabile, hygroskopische, flüchtige und niedrig siedende organische Säure. Die Lagerung an einem kühlen Ort wird empfohlen.
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72°bis 73 °C
Strukturformel CF3CO2H
UN-Nummer UN2699
Beilstein 742035
Merck Index 14,9681
Löslichkeitsinformationen Miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,hexane and carbon tetrachloride.
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) 99%
Dichte 1,48
Menge Gehäuse 25mL
Geruch Stechend
Brechungsindex 1,284
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerY27K029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/12/2024 Catalog NumberL06374.AC,L06374.AE,L06374.AP
ChargennummerS24K025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/09/2024 Catalog NumberL06374.AC,L06374.AE,L06374.AP
ChargennummerA0462766 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL06374.AC,L06374.AE,L06374.AP
ChargennummerQ16K008 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/06/2024 Catalog NumberL06374.AC,L06374.AE,L06374.AP
ChargennummerA0455061 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/03/2024 Catalog NumberL06374.AC,L06374.AE,L06374.AP
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • EUH071-Wirkt ätzend auf die Atemwege.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoroacetic acid
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, 99%, Thermo Scientific Chemicals >