Learn More
Trifluoressigsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11904951
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trifluoressigsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11904951 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
100 mL, Glasflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11904951
Marke: Thermo Scientific 432291000
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 76-05-1 | C2HF3O2 | 114.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 76-05-1
Summenformel C2HF3O2
Molekulargewicht (g/mol) 114.02
MDL-Nummer MFCD00004169
InChI-Schlüssel DTQVDTLACAAQTR-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroacetic acid, perfluoroacetic acid, trifluoroethanoic acid, trifluoroacetic acid, acetic acid, trifluoro, trifluoroaceticacid, cf3cooh, trifluoro acetic acid, trifluoro-acetic acid, kyselina trifluoroctova
PubChem CID 6422
ChEBI CHEBI:45892
IUPAC-Name 2,2,2-Trifluoressigsäure
SMILES OC(=O)C(F)(F)F
Spezifikation
Extinktion 0,03 bei 300 nm, 0,03 bei 320 nm, 0,04 bei 290 nm, 0,05 bei 280 nm, max. 0,1 bei 270 nm, 1 bei 260 nm
Chemischer Name oder Material Trifluoroacetic acid
Namenshinweis For HPLC
Schmelzpunkt -15 °C
Siedepunkt 72 °C
Prozentgehaltsbereich 99+%
Strukturformel CF3CO2H
Beilstein 02,IV,458
Fieser 09,483; 17,340; 16,83; 15,338; 14,322; 12,529; 10,418; 07,388; 06,613; 05,695; 04,530; 03,305; 02,433; 01,1219; 08,503; 11,557
Merck Index 159847
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ether,acetone,ethanol,benzene,,ccl4,hexane,methanol,xylene and hexane
Formelmasse 114.02
Reinheit (%) 99+%
Güte HPLC
Dichte 1,5350 g/ml
Menge 100 mL
Infrarotspektrum Entspricht Ref.
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex 1,3
Rückstand nach Verdampfung max. 5 ppm
Relative Dichte 1,535
Dampfdruck 107 mbar bei 25 °C.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Trifluoroacetic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trifluoressigsäure, für HPLC, Thermo Scientific Chemicals >