Learn More
Trimethylsulfoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11300164
Zum Warenkorb hinzufügen
Trimethylsulfoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11300164
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11300164
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L00667.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1829-92-1 | C6H15IS | 246.15 g/mol
Triethylsulfonium iodide is used as an ethylidene-transfer reagent. It is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylsulfonjodid wird als Ethyliden-Transferreagenz verwendet. Es wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Flüchtig, wärmeempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1829-92-1
Summenformel C6H15IS
Molekulargewicht (g/mol) 246.15
MDL-Nummer MFCD00051867
InChI-Schlüssel LKDQWVKWYGOVJW-UHFFFAOYSA-M
Synonym triethylsulfonium iodide, triethylsulfanium iodide, triethylsulphonium iodide, sulfonium, triethyl-, iodide, acmc-20aje7, sulfonium,triethyl-,iodide
PubChem CID 74589
IUPAC-Name Trimethylsulfanium;Iodid
SMILES CC[S+](CC)CC.[I-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylsulfonium iodide
Schmelzpunkt ∽148°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 3911790
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeitsinformationen It is soluble in water.
Formelmasse 246.15
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Trimethylsulfoniumiodid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >