Learn More
Triethyloxoniumtetrafluorborat, %, 95stab. mit 3-5 % Diethylether, Thermo Scientific Chemicals
Description
Triethyloxonium tetrafluoroborate is used as a powerful alkylating agent, especially for ethylation. It is used for the modification of carboxyl residues in proteins. It is involved in the preparation of μ -amino esters from lactams.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triethyloxoniumtetrafluorborat wird als starkes Alkylierungsmittel, insbesondere für die Ethylierung, verwendet. Es wird zur Modifikation von Carboxylresten in Proteinen verwendet. Es ist an der Herstellung von µ-Aminoestern aus Lactamen beteiligt.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich und hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Triethyloxonium Tetrafluoroborate |
Namenshinweis | stabilized with 3 to 5% diethyl ether |
Schmelzpunkt | 84°C to 89°C |
Prozentgehaltsbereich | 95%, Stabilized with 3-5% diethyl ether |
Strukturformel | (CH3CH2)3OBF4 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN2925 |
Beilstein | 3598090 |
Empfindlichkeit | Moisture sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in dichloromethane. |
Show More |
Safety and Handling
- Triethyloxonium tetrafluoroborate, stabilized with 3-5% diethyl ether
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Triethyloxonium tetrafluoroborate, ethylether