Learn More
Triethylgermaniumhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11394858
Triethylgermaniumhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394858
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 11394858
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043176.03
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Co-Reaktionsmittel für die Herstellung von Germanium-Acrylaten
Co-reactant for the preparation of germanium acrylates. They are the Synthetic Reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1188-14-3
Summenformel C6H16Ge
Molekulargewicht (g/mol) 160.82
MDL-Nummer MFCD00077989
InChI-Schlüssel LTLGQZPDSQYFSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym hydride, triethylgermyl, triethyl germanium hydride
PubChem CID 6327150
IUPAC-Name Triethylgermanium
SMILES CC[GeH](CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylgermanium hydride
Dichte 1.004 g/mL
Siedepunkt 122°C
Flammpunkt 5°C (41°F)
Brechungsindex 1.4382
Menge 1 g
UN-Nummer UN3399
Löslichkeitsinformationen Soluble in water( 46g/100 mL (26°C).
Formelmasse 160.78
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU08I048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog Number043176.03,043176.06
ChargennummerR03H048 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043176.03,043176.06
ChargennummerS15H011 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043176.03,043176.06
ChargennummerJ04M05 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number043176.03,043176.06
ChargennummerF05R024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Catalog Number043176.03,043176.06
Name des Produkts
Triethylgermaniumhydrid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >