Learn More
Honeywell Fluka™ Triethylammoniumphosphat-Lösung, pH 3, Honeywell™ Fluka™
BioUltra, ∼1.0 M in H2O
155.68 CHF - 588.65 CHF
Spezifikation
Molekulargewicht 199,187
pH 2,9 bis 3
Verpackung Glasflasche
CAS 10138-93-9
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15657420
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka™
90361-100ML
100 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15667420
Unterlagen ansehen
Honeywell Fluka™
90361-500ML
500 ml Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochwertige Produkte für Life Sciences
  • Die strengsten Prüfprotokolle und höchste Reinheit
  • Überlegene Fertigungsmethoden und produktspezifische Prüfprotokolle, die darauf ausgelegt sind, Qualität gemäß unserem höchsten Standard zu gewährleisten
  • Die Tests können u. a. Reinheit durch Gelelektrophorese, Spurenmetallprüfung und Anwendungstests umfassen.
Spezifikation
Spezifikation
199,187
2,9 bis 3
Glasflasche
10138-93-9
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Honeywell Fluka™ Triethylammoniumphosphat-Lösung, pH 3, Honeywell™ Fluka™