Learn More
Triethylamintrihydrofluorid, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10511194
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethylamintrihydrofluorid, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10511194 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mL, Kunststoffflasche, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
Artikelnummer. 10511194
Marke: Thermo Scientific Acros 350621000
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 73602-61-6 | C6H153HF | 161.21 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 73602-61-6
Summenformel C6H153HF
Molekulargewicht (g/mol) 161.21
MDL-Nummer MFCD00043294
InChI-Schlüssel IKGLACJFEHSFNN-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine trihydrofluoride, n,n-diethylethanamine trihydrofluoride, triethylammonium fluoride, ethanamine, n,n-diethyl-, trihydrofluoride, triethylamine trishydrofluoride, hydrogen fluoride in triethylamine, hf in triethylamine, triethylaminetrihydrofluoride, hydrogen fluoride triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl-, hydrofluoride 1:3Mehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 175505
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin;trihydrofluorid
SMILES CCN(CC)CC.F.F.F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine trihydrofluoride
Schmelzpunkt -29.0°C
Farbe Gelb bis Braun
Dichte 0.9890g/mL
Siedepunkt 70.0°C (15.0 mmHg)
Flammpunkt 87°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C2H5)3N·3HF
Brechungsindex 1.3860 to 1.3920
Menge 100 mL
Relative Dichte 0.989
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 161.21
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0471553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number350621000,350620250
ChargennummerA0462035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number350621000,350620250
ChargennummerA0471553 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/04/2025 Catalog Number350621000,350620250
ChargennummerA0468644 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number350621000,350620250
ChargennummerA0465959 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/09/2024 Catalog Number350621000,350620250
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine trihydrofluoride
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triethylamintrihydrofluorid, ca. 37 % HF, Thermo Scientific Chemicals >