Learn More
Triethylamin Lösung für Ionenchromatographie 1 g/l H2O-Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
52.00 CHF - 108.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 121-44-8 |
---|---|
Summenformel | C6H15N |
Molekulargewicht (g/mol) | 101.193 |
InChI-Schlüssel | ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N |
PubChem CID | 8471 |
ChEBI | CHEBI:35026 |
IUPAC-Name | N,N-Diethylethanamin |
SMILES | CCN(CC)CC |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
12902225
![]() |
Fisher Chemical
A 051 100 |
100 ml |
52.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12912225
![]() |
Fisher Chemical
A 051 250 |
250 ml |
74.00 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
12922225
![]() |
Fisher Chemical
A 051 500 |
500 ml |
108.00 CHF
500 Milliliter |
Verfügbar ab: 07-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Chemische Identifikatoren
121-44-8 | |
101.193 | |
8471 | |
N,N-Diethylethanamin |
C6H15N | |
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:35026 | |
CCN(CC)CC |
Spezifikation
Triethylamin | |
121-44-8 | |
Flüssig | |
ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-Diethylethanamin | |
101.193 | |
H2O |
Flasche | |
C6H15N | |
1 g/l | |
CCN(CC)CC | |
Standardlösung für die Ionenchromatographie mit einer Komponente | |
8471 | |
CHEBI:35026 |
Sicherheit und Handhabung
missing translation for 'shelfLife' : 24 Monate (12 Monate nach Öffnung)