Learn More
Triethylamin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10046651
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethylamin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10046651 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
5 mL, Glasflasche, 5 Milliliter
Click to view available options
Menge:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
EcoSafPak™ Glasflasche
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
5 Milliliter
Artikelnummer. 10046651
Marke: Thermo Scientific Acros 157910050
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.19 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-44-8
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethaneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine
Schmelzpunkt -115.0°C
Dichte 0.7280g/mL
Siedepunkt 90.0°C
Flammpunkt −11°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Summenformel C6H15N
Strukturformel (C2H5)3N
Brechungsindex 1.3990 to 1.4010
Menge 5 mL
Beilstein 04, 99
Fieser 01,1198; 02,427; 04,527; 05,689; 07,385; 09,481; 11,553; 13,322; 15,336
Merck Index 15, 9831
Relative Dichte 0.728
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 133g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ether, soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, acetone, and methylenechloride
Molekulargewicht (g/mol) 101.19
Viskosität 0.36 mPa.s (20°C)
Formelmasse 101.19
Dampfdruck 69mbar at 20°C
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerA0471888 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Artikelnummer157911000,157910010,157910025,157910100,157910050
ChargennummerB0548798A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2024 Artikelnummer157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
ChargennummerA0466197 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/09/2024 Artikelnummer157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
ChargennummerB0547077A Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/08/2024 Artikelnummer157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
ChargennummerA0461776 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/04/2024 Artikelnummer157910010,157911000,157910025,157910100,157910050
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triethylamin, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >