Learn More
Triethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11413920
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3346623
250 mL, 250 Milliliter
Click to view available options
Menge:
250 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
250 Milliliter
2500 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11413920
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12646.AK
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 121-44-8 | C6H15N | 101.193 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Triethylamin ist eine Base zur Herstellung von Estern und Amiden aus Acylchloriden sowie zur Synthese von quartären Ammoniumverbindungen. Es wirkt als Katalysator bei der Bildung von Urethanschaumstoffen und Epoxidharzen, Dehydrohalogenierungsreaktionen, Säureneutralisator für Kondensationsreaktionen und Swern-Oxidationen. Es findet Anwendung in der Umkehrphasen-Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) als mobiler Phasenmodifikator. Es wird auch als Beschleunigeraktivator für Gummi, als Treibmittel, als Korrosionsinhibitor, als Härter und Härter für Polymere und zur Meerwasserentsalzung eingesetzt. Darüber hinaus wird es in der Automobilgussindustrie und der Textilindustrie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Äther und Ethanol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 121-44-8
Summenformel C6H15N
Molekulargewicht (g/mol) 101.193
MDL-Nummer MFCD00009051
InChI-Schlüssel ZMANZCXQSJIPKH-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylamine, ethanamine, n,n-diethyl, diethylamino ethane, triaethylamin, triethylamin, trietilamina, triethyl amine, n,n,n-triethylamine, net3, diethylaminoethane
PubChem CID 8471
ChEBI CHEBI:35026
IUPAC-Name N,N-Diethylethanamin
SMILES CCN(CC)CC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethylamine
Schmelzpunkt -115°C
Dichte 0.726
Siedepunkt 89°C to 90°C
Flammpunkt −11°C (12°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Geruch Ammonia-like
Strukturformel (CH3CH2)3N
Brechungsindex 1.4005
Menge 250 mL
UN-Nummer UN1296
Beilstein 1843166
Merck Index 14,9666
Löslichkeitsinformationen Miscible with water,ether and ethanol.
Formelmasse 101.19
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethylamine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: triethylamine
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Triethylamin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >