Learn More
Phosphorsäuretriaethylester 99 %, Thermo Scientific Chemicals
113.00 CHF - 227.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 78-40-0 |
---|---|
Summenformel | C6H15O4P |
Molekulargewicht (g/mol) | 182.16 |
MDL-Nummer | MFCD00009077 |
InChI-Schlüssel | DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester |
PubChem CID | 6535 |
ChEBI | CHEBI:45927 |
IUPAC-Name | Triethylphosphat |
SMILES | CCOP(=O)(OCC)OCC |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10522731
|
Thermo Scientific Acros
139680010 |
1 kg | Glasflasche |
113.00 CHF
1 Kilogramm |
Verfügbar ab: 11-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10143190
|
Thermo Scientific Acros
139680025 |
2.5 kg | Glasflasche |
227.00 CHF
2.50 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
78-40-0 | |
182.16 | |
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N | |
6535 | |
Triethylphosphat |
C6H15O4P | |
MFCD00009077 | |
triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester | |
CHEBI:45927 | |
CCOP(=O)(OCC)OCC |
Spezifikation
Triethyl phosphate | |
78-40-0 | |
1.0700g/mL | |
111°C | |
98.5% min. (GC) | |
(C2H5O)3P(O) | |
MFCD00009077 | |
01,1212; 16,3 | |
1.07 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,aliphatic,aromatic and chlorinated hydrocarbons,soluble in most other organic solvents | |
CCOP(=O)(OCC)OCC | |
182.16 | |
CHEBI:45927 | |
99% |
99% | |
-56°C | |
215°C | |
Echt | |
C6H15O4P | |
1.4050 to 1.407 | |
01, 332 | |
15, 9838 | |
triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester | |
DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N | |
Triethylphosphat | |
6535 | |
182.16 | |
Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Gesundheitsschädlich beim Verschlucken
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 201-114-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse TC7900000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Triethyl phosphate
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO – Research Use Only