Learn More
Phosphorsäuretriaethylester 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10522731
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-40-0
Summenformel C6H15O4P
Molekulargewicht (g/mol) 182.16
MDL-Nummer MFCD00009077
InChI-Schlüssel DQWPFSLDHJDLRL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethylphosphate, phosphoric acid, triethyl ester, tris ethyl phosphate, triethoxyphosphine oxide, triethylfosfat, ethyl phosphate eto 3po, triethylfosfat czech, ethyl phosphate van, unii-qih4k96k7j, phosphoric acid triethyl ester
PubChem CID 6535
ChEBI CHEBI:45927
IUPAC-Name Triethylphosphat
SMILES CCOP(=O)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl phosphate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -56°C
Dichte 1.0700g/mL
Siedepunkt 215°C
Flammpunkt 111°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel (C2H5O)3P(O)
Brechungsindex 1.4050 to 1.407
Menge 1 kg
Beilstein 01, 332
Fieser 01,1212; 16,3
Merck Index 15, 9838
Relative Dichte 1.07
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols,ethers,ketones,esters,,aliphatic,aromatic and chlorinated hydrocarbons,soluble in most other organic solvents
Formelmasse 182.16
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /