Learn More
Triethylcitrat, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Triethyl citrate acts as a plasticizer for polyvinylchloride and plastics. It is also useful in pharmaceutical coatings. It is employed as a dye entrapment for the preparation of emission membrane filters for contact fluorescence imaging. It is also employed in fabrication of green nanocomposites from cellulose acetate. It finds application as a pseudo-emulsifier in e-cigarette juices. Further, it functions like Lecithin and utilized in food products. In addition to this, it acts as a carrier reagent and sequestrant.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Triethylcitrat fungiert als Plastifizierer für Polyvinylchlorid und Kunststoffe. Ist auch in pharmazeutischen Beschichtungen nützlich. Wird als Farbstoff zur Vorbereitung von Emissionsmembranfiltern für die Kontaktfluoreszenz-Bildgebung eingesetzt. Wird auch bei der Herstellung von grünen Nanokompositen aus Celluloseacetat eingesetzt. Findet Anwendung als Pseudo-Emulgator in E-Zigarettensäften. Funktioniert darüber hinaus wie Lecithin und wird in Lebensmitteln verwendet. Dienst darüber hinaus als Trägerreagenz und Sequestrant.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Alkohol und Diethylether.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Triethyl citrate |
Schmelzpunkt | -55°C |
Dichte | 1.137 |
Siedepunkt | 126°C to 127°C (1 mmHg) |
Flammpunkt | 176°C (348°F) |
Brechungsindex | 1.442 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1801199 |
Merck Index | 14,2326 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with water,alcohol and diethyl ether. |