Learn More
Triethyl Borat 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11423008
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Triethyl Borat 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11423008
100 mL, 100 Milliliter
Click to view available options
Menge:
100 mL
500 mL
2500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11423008
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A18728.AE
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 150-46-9 | C6H15BO3 | 145.993 g/mol
Triethyl borate is used as a solvent in resins, paints, varnishes, adhesives and sealant chemicals. It is used as a catalyst of synthetic waxes and resins. It is an active component of flame retardants in the textile industry and in welding fluxes. It is used to prepare m-tolyl-acetic acid ethyl ester by reacting with 1-bromomethyl-3-methyl-benzene and carbon monoxide using as1,5-hexadiene?dium chloride as a catalyst. Further, it is used in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Triethylborat wird als Lösungsmittel in Harzen, Farben, Lacken, Klebstoffen und Dichtmittelchemikalien verwendet. Es wird als Katalysator synthetischer Wachse und Harze verwendet. Es ist ein aktiver Bestandteil von Flammschutzmitteln in der Textilindustrie und in Schweißpulver. Es wird zur Herstellung von m-Tolyl-Essigsäure, Ethylester verwendet, indem es mit 1 -Brommethyl-3-Methylbenzol und Kohlenmonoxid mit 1,5-Hexadienepdium-Chlorid als Katalysator reagiert. Außerdem wird es in der Pyrotechnik eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol und Ether.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Wasser, starken Oxidationsmitteln, Mineralsäuren und starken Säuren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-46-9
Summenformel C6H15BO3
Molekulargewicht (g/mol) 145.993
MDL-Nummer MFCD00009073
InChI-Schlüssel AJSTXXYNEIHPMD-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethoxyborane, boron ethoxide, boron triethoxide, triethoxyboron, boric acid, triethyl ester, boric acid triethyl ester, borane, triethoxy, triethylborate, ethyl borate eto 3b, boric acid h3bo3 , triethyl ester
PubChem CID 9009
ChEBI CHEBI:38916
IUPAC-Name Triethylborat
SMILES B(OCC)(OCC)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethyl borate
Schmelzpunkt -85°C
Dichte 0.858
Siedepunkt 117°C to 118°C
Flammpunkt 11°C (51°F)
Geruch mild
Strukturformel (CH3CH2O)3B
Brechungsindex 1.374
Menge 100 mL
UN-Nummer UN1176
Beilstein 1699052
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol and ether.
Formelmasse 145.99
Reinheit (%) 97%
Name des Produkts
Triethyl Borat 97 %, Thermo Scientific Chemicals >