Learn More
Triehoxyvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10498320
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Triehoxyvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10498320
25 g, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
25 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Artikelnummer. 10498320
Marke: Thermo Scientific Acros 174610250
Verfügbar ab: 05-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-08-0
Summenformel C8H18O3Si
Molekulargewicht (g/mol) 190.31
MDL-Nummer MFCD00009063
InChI-Schlüssel FWDBOZPQNFPOLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym vinyltriethoxysilane, triethoxyvinylsilane, silane, ethenyltriethoxy, triethoxy vinyl silane, polyscience vtes, triethoxyvinylsilicane, vtes, silane a 151, ethenyl triethoxy silane, silane, triethoxyvinylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 6516
SMILES CCO[Si](OCC)(OCC)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Triethoxyvinylsilane
Namenshinweis 97%
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 160°C to 161°C
Flammpunkt 34°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHSi(OC2H5)3
Brechungsindex 1.3970 to 1.399
Menge 25 g
Relative Dichte 0.9
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: decomposes in water. Other solubilities: soluble in chloroform
IUPAC-Name Ethenyltriethoxysilan
Formelmasse 190.32
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0458946 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/12/2023 Catalog Number174610250,174615000
ChargennummerA0456788 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/10/2023 Catalog Number174610250,174615000
ChargennummerA0440724 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/04/2022 Catalog Number174610250,174615000
ChargennummerA0431426 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/06/2021 Catalog Number174610250,174615000
ChargennummerA0429866 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/05/2021 Catalog Number174610250,174615000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Triethoxyvinylsilane
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Triethoxyvinylsilane
Name des Produkts
Triehoxyvinylsilan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >