Learn More
Triethanolamin, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical
Chemische Identifikatoren
CAS 102-71-6
Summenformel C6H15NO3
Molekulargewicht (g/mol) 149.19
MDL-Nummer 2855
InChI-Schlüssel GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym triethanolamine, trolamine, 2,2',2-nitrilotriethanol, sterolamide, daltogen, tris 2-hydroxyethyl amine, triethylolamine, nitrilotriethanol, trihydroxytriethylamine, thiofaco t-35
PubChem CID 7618
ChEBI CHEBI:28621
IUPAC-Name 2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]ethanol
SMILES C(CO)N(CCO)CCO
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Mehr anzeigen
Name des Produkts
Triethanolamin, AR-zertifiziert zur Analyse, Fisher Chemical