Learn More
(Tricyclohexylphosphan)(1,5-Cyclooctadien)(pyridin)iridium(I)-Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10110472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
100 mg, Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mg
500 mg
Verpackung:
Glasflasche
CAS: 64536-78-3 | C31H50F6IrNP2 | 804.90 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 64536-78-3
Summenformel C31H50F6IrNP2
Molekulargewicht (g/mol) 804.90
MDL-Nummer MFCD00075097
InChI-Schlüssel UJXHUUQZACSUOG-KJWGIZLLSA-N
Synonym crabtree's catalyst, unii-816rs2nbpn, 816rs2nbpn, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium hexafluorophosphate, iridium i hexafluorophosphate, 1,5-cyclooctadiene pyridine tricyclohexylphosphine iridium i hexafluorophosphate, tricyclohexylphosphine 1,5-cyclooctadiene pyridine iridium i hexafluorophosphate, felkin-crabtree catalyst, crabtree's catalyst mi, crabtree's catalyst hexafluorophosphate
PubChem CID 5702647
IUPAC-Name (1Z,5Z)-Cycloocta-1,5-dien; Iridium; Pyridin; Tricyclohexylphosphan; Hexafluorphosphat
SMILES [Ir+].C1=CC=NC=C1.F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1C\C=C/CC\C=C/1.C1CCC(CC1)P(C1CCCCC1)C1CCCCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (Tricyclohexylphosphine)(1, 5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 175.0°C
Farbe Orange
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99%
Verpackung Glasflasche
Menge 100 mg
Fieser 10,116; 12,151; 13,88
Merck Index 15, 2554
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 804.89
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
4 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0427863 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/09/2023 Catalog Number363585000,363581000
ChargennummerA0410862 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number363585000,363581000
ChargennummerA0384452 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number363585000,363581000
ChargennummerA0437731 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/01/2022 Catalog Number363585000,363581000
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Tricyclohexylphosphine)(1,5-cyclooctadiene)(pyridine)iridium(I) hexafluorophosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
(Tricyclohexylphosphan)(1,5-Cyclooctadien)(pyridin)iridium(I)-Hexafluorphosphat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >