Learn More
Cytiva Tricorn™ Superdex™ vorgepackte Gelfiltrationssäulen
Zur Trennung und unmittelbaren Reinigung auf der Basis verschiedener Größen von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen im Labor. Vorgepackte Cytiva™Tricorn™ Superdex™ Gelfiltrationssäulen eignen sich perfekt für Anwendungen, bei denen hohe Auflösungen erforderlich sind.
Marke: Cytiva 28-9205-04
Includes: Valco Anschlussstücke für AKTA-Systeme, werden mit M6-Anschlüssen für das FPLC-System geliefert.
Beschreibung
- Schnelle Gelfiltration mit Trennung in drei Molekulargewichtsbereichen von bis 100 bis 600000 M
- Sphärischer Verbund aus vernetzter Agarose und Dextranmatrix
- Wird mit zwei verschiedenen Betthöhen von 150 und 300 mm geliefert, was eine größere Flexibilität für unterschiedliche analytische Anforderungen ermöglicht
- Mit drei unterschiedlichen Medien erhältlich: Superdex Peptide, Superdex 75und Superdex 200
Superdex Peptid:
- Bettabmessungen: 10 x 300 mm
- Bettvolumen: 24 ml
- Fließgeschwindigkeit: 0.15 bis 0.6 ml/min
- Max. Druck: 18 bar (261 psi)
- Trennbereich: 100 bis 7000 (Peptide)
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 1 bis 14
- Säuleninnendurchmesser: 10 mm
- Betthöhe mit einem Adapter: 279 bis 309 mm
- Betthöhe mit zwei Adaptern: 245 bis 306 mm
- Bettabmessungen: 5 x 150 x mm und 10 x 300 mm
- Bettvolumen: 3 und 24 ml
- Fließgeschwindigkeit: 0.15 bis 0.6 ml/min und 0.25 bis 0.75 ml/min.
- Max. Druck: 15 bar (217 psi)
- Trennbereich: 10,000 bis 600,000 (globulare Peptide)
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
- Säuleninnendurchmesser: 5 und 10 mm
- Betthöhe mit einem Adapter: 135 bis 159 mm (3 ml-Säulen)
- Betthöhe mit zwei Adaptern: 108 bis 156 mm (3 ml-Säule)
- Bettabmessungen: 5 x 150 x mm und 10 x 300 mm
- Bettvolumen: 3 und 24 ml
- Fließgeschwindigkeit: 0.15 bis 0.6 ml/min
- Max. Druck: 18 bar (261 psi)
- Trennbereich: 3000 bis 70,000 (globulare Proteine)
- pH-stabiler Arbeitsbereich: 3 bis 12
- Säuleninnendurchmesser: 5 und 10 mm
- Betthöhe mit einem Adapter: 108 bis 156 mm (3 ml-Säule)
- Betthöhe mit zwei Adaptern: 135 bis 159 mm (3 ml-Säule)
Spezifikation
1M Essigsäure, 8 M Harnstoff, 6 M Guanidinhydrochlorid, 30 % Isopropanol, 70 % Ethanol, 1 M NaOH | |
3 ml | |
5 mm | |
5,9 in. | |
0.15 bis 0.6 ml/min | |
Borosilikatglas | |
1 bis 14 | |
Sphärischer Verbund aus vernetzter Agarose und Dextran | |
Prepacked Gel Filtration Column |
Superdex™ 75 Fertigsäulen | |
0,19 in. | |
Je | |
150 mm | |
Valco Anschlussstücke für AKTA™ Design-Systeme, werden mit M6-Anschlüssen für das FPLC System geliefert. | |
18 bar | |
13μ m | |
4 bis 30 °C | |
Hochauflösende, semipräparative und analytische Trennungen von Biomolekülen |