Learn More
Trichlorisocyanursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10667581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
1 kg, Glasflasche, 1 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
CAS: 87-90-1 | C3Cl3N3O3 | 232.40 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Reagenz zur Formung von C-X-Bindungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 87-90-1
Summenformel C3Cl3N3O3
Molekulargewicht (g/mol) 232.40
MDL-Nummer MFCD00006553
InChI-Schlüssel YRIZYWQGELRKNT-UHFFFAOYSA-N
Synonym trichloroisocyanuric acid, symclosene, trichlorocyanuric acid, symclosen, isocyanuric chloride, fichlor 91, trichloro-s-triazinetrione, trichloroisocyanic acid, fi clor 91, chloreal
PubChem CID 6909
ChEBI CHEBI:33015
SMILES ClN1C(=O)N(Cl)C(=O)N(Cl)C1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroisocyanuric acid
Schmelzpunkt 245°C to 251°C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (Iodometry)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 kg
Beilstein 26,256
Fieser 06,605; 13,322
Merck Index 15,9806
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 12g/L (25°C). Other solubilities: decomposes forming hclo,soluble in highly polar solvents
IUPAC-Name 1,3,5-Trichlor-1,3,5-Triazinan-2,4,6-Trion
Formelmasse 232.41
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Pulver oder Granulat
Name des Produkts
Trichlorisocyanursäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >