compliance-icons compliance-icons
Trichloroacetic acid (TCA), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™
Artikelnummer. 10385960
250 g
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Exceeds ACS Specifications
Chemische Identifikatoren
CAS 76-03-9
Summenformel C2HCl3O2
Molekulargewicht (g/mol) 163.38
MDL-Nummer MFCD00004177
InChI-Schlüssel YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Synonym TCA
IUPAC-Name Trichloressigsäure
SMILES OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Schmelzpunkt 54°bis 56 °C
Siedepunkt 196°C (1013 hPa)
Prozentgehaltsbereich min. 99.0%
Dichte 1,63 g/cm³ (20 °C)
Menge 250 g
Flammpunkt 113 °C
Verpackung Glasflasche für Feststoffe
Glührückstand Max 0,02%
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Trichloroacetic acid (TCA), BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™ >