Learn More
Trichloressigsäure, Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10157303
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Trichloressigsäure, Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10157303 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
2,5kg, Kunststoffflasche, 2.50 Kilogramm
Click to view available options
Menge:
100g
500g
2,5kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 10157303
Marke: Thermo Scientific Acros 184150025
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 650-51-1 | C2Cl3NaO2 | 185.36 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 650-51-1
Summenformel C2Cl3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 185.36
MDL-Nummer MFCD00064198
InChI-Schlüssel SAQSTQBVENFSKT-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium trichloroacetate, tca-sodium, trichloroacetic acid sodium salt, antiperz, antyperz, tca sodium, acp grass killer, sodium tca, varitox, stca
PubChem CID 23681045
ChEBI CHEBI:81976
IUPAC-Name Natrium;-2,2,2-trichloracetat
SMILES C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)[O-].[Na+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Trichloroacetic acid, sodium salt
Schmelzpunkt > 300,0 °C
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 0.97
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel CCl3CO2Na
Menge 2,5kg
Fieser 01,1107; 02,388; 06,553; 07,341
Merck Index 15, 9792
Löslichkeitsinformationen Löslichkeit in Wasser: löslich (153 g/100 ml bei 20 °C).Andere Löslichkeiten: löslich in Ethanol, Aceton, Diethylether
Formelmasse 185.37
Reinheit (%) 0.97
Physikalische Form Pulver oder körniges Pulver
Name des Produkts
Trichloressigsäure, Natriumsalz, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >