Learn More
Trichloressigsäure (Schuppen oder Kristalle), Fisher BioReagents
53.15 CHF - 130.94 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 76-03-9 |
---|---|
Summenformel | C2HCl3O2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 163.378 |
InChI-Schlüssel | YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer |
PubChem CID | 6421 |
ChEBI | CHEBI:30956 |
IUPAC-Name | 2,2,2-Trichloressigsäure |
SMILES | C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10103343
|
Fisher BioReagents
BP555-250 |
250 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10153483
|
Fisher BioReagents
BP555-500 |
500 g | Glasflasche | N/A | ||||||
10338474
|
Fisher BioReagents
BP555-1 |
1 kg | Glasflasche | N/A | ||||||
Beschreibung
TCA wird zur Fällung von Proteinen und Nukleinsäuren aus der Lösung verwendet.Chemische Identifikatoren
76-03-9 | |
163.378 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
CHEBI:30956 | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O |
C2HCl3O2 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
6421 | |
2,2,2-Trichloressigsäure |
Spezifikation
Trichloroacetic Acid | |
76-03-9 | |
196°C | |
≥99.0 % | |
CCl3COOH | |
15, 9792 | |
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-Trichloressigsäure | |
6421 | |
163.39 | |
1.620g/cm³ | |
Fest |
1.2 | |
52°C | |
Weiß | |
C2HCl3O2 | |
1839 | |
trichloroacetic acid, trichloroethanoic acid, aceto-caustin, trichloroacetic acid, acetic acid, trichloro, trichloressigsaeure, konesta, acide trichloracetique, acido tricloroacetico, amchem grass killer | |
C(=O)(C(Cl)(Cl)Cl)O | |
163.378 | |
CHEBI:30956 | |
≥99.0% | |
0.030% max. | |
1.2mbar at 50°C, 0.08mbar at 25°C |
Sicherheit und Handhabung
DANGER!
Emergency Overview
Possible cancer hazard. May cause cancer based on animal data. Very toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. Hygroscopic. Use personal protective equipment. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Immediate medical attention is required. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Do not use mouth-to-mouth resuscitation if victim ingested or inhaled the substance; induce artifici. Immediate medical attention is required.
NFPA
Health:3
Flammability:1
Instability:1
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class 8, : Corrosive
Recommended Storage : RT
- Trichloroacetic Acid
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
- AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
- H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.