Learn More
Tributylboran, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10731345
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Tributylboran, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10731345
100 mL, AcroSeal™ Glasflasche
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Artikelnummer. 10731345
Marke: Thermo Scientific Acros 177101000
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Lewis-Säure
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 122-56-5, 109-99-9
Summenformel C12H27B
Molekulargewicht (g/mol) 182.16
MDL-Nummer MFCD00009423
InChI-Schlüssel CMHHITPYCHHOGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butylborane, borane, tributyl, tributylborine, tri-n-butyl borane, tributylboron, tri-n-butylboron, ccris 4133, solution, tributyl-borane, tributyl borane
PubChem CID 31216
IUPAC-Name Tributylboran
SMILES CCCCB(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributylborane
Farbe Farblos bis hellgelb
Namenshinweis 1M Solution in Tetrahydrofuran
Strukturformel [CH3(CH2)3]3B
Konzentration 0.94 to 1.06M
Fieser 10,410
Dichte 0.8470g/mL
Formelmasse 182.16
Verpackung AcroSeal™ Glasflasche
Relative Dichte 0.847
Menge 100 mL
Flammpunkt −20°C
Physikalische Form Lösung
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
2 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0352921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number177101000
ChargennummerA0352921 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/04/2024 Catalog Number177108000,177101000
Name des Produkts
Tributylboran, 1 M Lösung in THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >