Learn More
Tributylphosphat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11975141
Zum Warenkorb hinzufügen
Tributylphosphat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11975141
10 L, Metalltrommel
Click to view available options
Menge:
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Metalltrommel
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Gemäß den Exportkontrollbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und dem Verband der deutschen Chemieunternehmen (VCI), alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11975141
Marke: Thermo Scientific Acros 169930100
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Gemäß den Exportkontrollbestimmungen der Bundesrepublik Deutschland und dem Verband der deutschen Chemieunternehmen (VCI), alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 126-73-8
Summenformel C12H27O4P
Molekulargewicht (g/mol) 266.32
MDL-Nummer MFCD00009436
InChI-Schlüssel STCOOQWBFONSKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-n-butyl phosphate, tributylphosphate, butyl phosphate, phosphoric acid tributyl ester, tributylphosphat, celluphos 4, disflamoll tb, tributilfosfato, tributylfosfaat, tributyle phosphate deMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 31357
ChEBI CHEBI:35019
IUPAC-Name Tributylphosphat
SMILES CCCCOP(=O)(OCCCC)OCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tributyl phosphate
Namenshinweis 99%
Schmelzpunkt -79.0°C
Dichte 0.9790g/mL
Siedepunkt 289.0°C
Flammpunkt 146°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Metalltrommel
Strukturformel [CH3(CH2)3O]3P(O)
Brechungsindex 1.4230 to 1.4250
Menge 10 L
Beilstein 01,II,397
Merck Index 15,9781
Relative Dichte 0.979
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 0.6g/100mL (20°C). Other solubilities: soluble in alcohols,ketones,ethers,benzene,,carbon disulfide and most organic solvents
Viskosität 3.5 mPa.s (25°C)
Formelmasse 266.32
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0468027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number169930025,169930010,169930100
ChargennummerA0466616 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/10/2024 Catalog Number169930025,169932500,169930010,169930100
ChargennummerA0465091 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog Number169930025,169932500,169930010,169930100
ChargennummerA0460570 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog Number169930025,169932500,169930010,169930100
ChargennummerA0460569 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/03/2024 Catalog Number169930025,169932500,169930010,169930100
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tributyl phosphate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H351-Kann vermutlich Krebs erzeugen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tributylphosphat, +99 %, Thermo Scientific Chemicals >