Learn More
Tribenzyltin Chlorid, Thermo Scientific™
28.51 CHF - 389.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 3151-41-5 |
---|---|
Summenformel | C21H21ClSn |
Molekulargewicht (g/mol) | 427.559 |
MDL-Nummer | MFCD00014431 |
InChI-Schlüssel | PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M |
Synonym | tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl |
PubChem CID | 18470 |
IUPAC-Name | Tribenzyl(chlor)stannan |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11384869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071201.03 |
1 g | N/A | ||||||
11394869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071201.06 |
5 g | N/A | ||||||
11374869
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
071201.14 |
25 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
3151-41-5 | |
427.559 | |
PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M | |
18470 | |
C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl |
C21H21ClSn | |
MFCD00014431 | |
tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl | |
Tribenzyl(chlor)stannan |
Spezifikation
Tribenzyltin chloride | |
143°C | |
MFCD00014431 | |
Moisture sensitive | |
PUFMEHZUXSPPAM-UHFFFAOYSA-M | |
Tribenzyl(chlor)stannan | |
18470 | |
Pulver |
3151-41-5 | |
C21H21ClSn | |
UN3146 | |
tribenzyltin chloride, tribenzylchlorotin, chlorotribenzyltin, stannane, chlorotribenzyl, chlorid tribenzylcinicity, stannane, tribenzylchloro, chlorotribenzylstannane, tribenzylstannium chloride, tin, tribenzyl-, chloride, stannane, chlorotris phenylmethyl | |
C1=CC=C(C=C1)C[Sn](CC2=CC=CC=C2)(CC3=CC=CC=C3)Cl | |
427.559 | |
427.54 |
Sicherheit und Handhabung
GHS H-Satz
H301-H319-H335
Giftig bei Verschlucken.
Verursacht schwere Augenreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
P261-P264b-P270-P271-P280i-P301+P310-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P501c
Gehäuse H301-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transportgefahrenklasse:6.1; Verpackungsgruppe:III; richtiger Versandname:ZINNORGANISCHE VERBINDUNGEN, FESTSTOFF, NICHT NÄHER SPEZIFIZIERT
missing translation for 'tsca' : Nein
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen