Learn More
Copan Italia™ Zellenverteiler
Der Copan Italia™ Zellenverteiler eignet sich für bakterielle CFU-Plattenzählungen an Wasser-, Milch-, Urin- und anderen flüssigen Proben. Dieses blaue Einweglaborgerät ist T-förmig und steril.
345.00 CHF - 403.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Blau |
---|---|
Produkttyp | Zellenverteiler |
Sterilität | Steril |
Länge (metrisch) | 171 mm |
Form | T |
Produktcode | Marke | Menge | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11716638
|
Copan Italia™
173CS10 |
1.000/Packung | Polystyrol |
345.00 CHF
1000 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11746548
|
Copan Italia™
173CS01 |
500 Packungen | Kunststoff |
403.00 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 01-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- 171 mm
- T-Form
- Steril
- Blau
Spezifikation
Blau | |
Steril | |
T |
Zellenverteiler | |
171 mm | |
Ja |