Beschreibung
- Das gewölbte Kopfstück fördert die gleichmäßige Ausbreitung.
- Wiederverwendbar
- Flammensterilisierbar und autoklavierbar
Spezifikation
Ja | |
Je 1 | |
Durchmesser: 33 x 4 mm | |
Zellenverteiler |
203 mm | |
Dreieckig | |
Edelstahl | |
Unsteril |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Zellenverteiler aus Edelstahl > Länge: 172 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur