Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz
Nutzen Sie zur Derivatisierung von Hydroxylverbindungen, speziell von Kohlenhydraten, das Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz.
308.88 CHF - 748.48 CHF
Spezifikation
Standardkonzentration 65 bis 80, 20 bis 25 %
Zur Verwendung mit GC
Lagerung 2 bis 8 °C
Standardkomponenten Pyridin, 1-(Trimethylsilyl)-1 H-Imidazol
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11597831
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-49230
10x 1 ml-Ampullen
308.88 CHF
10 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11597680
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-49231
25 ml
748.48 CHF
1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Nutzen Sie zur Derivatisierung von Hydroxylverbindungen, speziell von Kohlenhydraten, das Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz. Dieses Reagenz enthält Trimethylsilyliodid (TMSI) und silyliert Alkohole und Phenole, organische Säuren, Hydroxylamine, Aminosäuren, Kohlenhydrate, Flavonoide, Glykole und Polyglykole, Nukleotide, Steroide, Hydroxysäuren, Barbiturate, Narkotika, Indole und Vitamine.
Weitere Produktinformationen
Reagiert nicht mit Aminen.
Kann in Anwesenheit von Wasser verwendet werden, solange ausreichend Reagenz vorhanden ist, das mit Wasser und der Probe reagieren kann.
Spezifikation
Spezifikation
65 bis 80, 20 bis 25 %
GC
2 bis 8 °C
Pyridin, 1-(Trimethylsilyl)-1 H-Imidazol
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tri-Sil TP (TMSI:Pyridin) Reagenz