Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Katalysatorlösungsmittel für die einstufige Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz.
134.00 CHF - 242.00 CHF
Spezifikation
Standardkonzentration 65 bis 80, 10 bis 20, 20 bis 7 %
Zur Verwendung mit GC
Gefahren Korrosiv, entzündlich
Lagerung 2 bis 8 °C
Standardkomponenten Pyridin, Hexamethyldisilazan, Chlortrimethylsilan
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11547841
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific™
TS-48999
10x 1 ml-Ampullen
134.00 CHF
10 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
11587841
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
TS-49001
50 ml
242.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Katalysatorlösungsmittel zur einstufigen Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz, bestehend aus HMDS, TMCS aus hochreinem Pyridin. Es erzeugt rasch TMS-Derivative aus polaren Verbindungen für CG-Analysen und die biochemische Synthese. Dieses vielseitige Reagenz eignet sich ideal für GC-Bestimmungen einer Vielzahl von Verbindungen, einschließlich Zuckern, Alkoholen, Phenolen, Steroiden, Sterolen, organischen Säuren und in einigen Aminen.
  • Derivatisiert Kohlenhydrate, Phenole, Steroide, Sterole, organische Säuren, Alkohole und einige Amine
  • Nützlich bei der schnellen Herstellung von TMS-Derivaten polarer Gemische für den gaschromatographischen Nachweis und die biochemische Synthese
  • Dank seiner Vielseitigkeit, Schnelligkeit und Verwendungsfreundlichkeit hat sich Tri-Sil HTP Reagenz zur am weitesten verbreiteten Silylierungsformulierung entwickelt.
Spezifikation
Spezifikation
65 bis 80, 10 bis 20, 20 bis 7 %
Korrosiv, entzündlich
Pyridin, Hexamethyldisilazan, Chlortrimethylsilan
GC
2 bis 8 °C
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tri-Sil HTP (HDMS:TMCS:Pyridin) Reagenz