Learn More
Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) Reagenz
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Lösungsmittel für die einstufige Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) Reagenz.
Marke:  Thermo Scientific™ TS-49012
701.26 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
734.64 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11567680
  • 739.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
Verwenden Sie eine Mischung aus Reagenz und Lösungsmittel für die einstufige Derivatisierung mit dem Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) Reagenz. Diese aus BSA und hochreinem Pyridin bestehende Formulierung eines Silylierungsreagenz derivatisiert Alkohole, Phenole, organische Säuren, aromatische Amide und Amide für GC-Analysen. Dieses Reagenz ist exzellent geeignet für ungehinderte Steroide.
Reagiert mit einer breiten Palette an Verbindungen:
Alkoholen, Phenolen, manchen Enolen und anderen Hydroxyl-/Polyhydroxylverbindungen zur Bildung von Trimethylsilylethern
Organischen Säuren zur Bildung von Trimethylsilylestern
Aromatischen Amiden zur Bildung von N-Trimethylsilylderivaten
Aminen zur Bildung von N-Trimethylsilylderivaten
Ungehinderten Steroiden
Nicht empfohlen für die Verwendung mit Kohlenhydraten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GC
65 bis 80, 20 bis 25 %
25 ml
Korrosiv, entzündlich
2 bis 8 °C
Pyridin, Trimethylsilyl N-trimethylsilylacetamidat
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Tri-Sil BP (BSA:Pyridin) Reagenz > 25 ml