Learn More
Tri(o-tolyl)phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11450013
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri(o-tolyl)phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11450013
5 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Artikelnummer. 11450013
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12093.06
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Tri(o-tolyl)phosphine is used in a ruthenium-catalyzed direct amination of alcohols. It is also used in Suzuki reaction. Further, it is used in the preparation of tri-ortho-phosphinselenide by reacting with selenium as a reagent. In addition to this, it acts as a ligand in coordination chemistry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri(o-tolyl)phosphin wird bei einer Ruthenium-katalysierten direkten Aminierung von Alkoholen verwendet. Wird auch in der Suzuki-Reaktion verwendet. Darüber hinaus wird es bei der Herstellung von Tri-orthophosphinselenid verwendet, indem es mit Selen als Reagenz reagiert. Darüber hinaus wirkt es als Ligand in der Koordinationschemie.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol. Schwer löslich in kaltem Wasser. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Lichtempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6163-58-2
Summenformel C21H21P
Molekulargewicht (g/mol) 304.373
MDL-Nummer MFCD00008514
InChI-Schlüssel COIOYMYWGDAQPM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tri-o-tolylphosphine, tri o-tolyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphine, tris 2-methylphenyl phosphane, phosphine, tris 2-methylphenyl, tris o-tolyl phosphine, tri-ortho-toylphosphine, tri-ortho-tolylphosphine, phosphine, tri-o-tolyl, tri 2-methylphenyl phosphineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 80271
IUPAC-Name tris(2-methylphenyl)phosphan
SMILES CC1=CC=CC=C1P(C2=CC=CC=C2C)C3=CC=CC=C3C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri (o-tolyl)phosphine
Schmelzpunkt 122°C to 127°C
Menge 5 g
Beilstein 661212
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol. Slightly soluble in cold water. Insoluble in water.
Formelmasse 304.37
Reinheit (%) ≥98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253310 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog NumberA12093.06,A12093.03,A12093.14
Chargennummer5017A30W Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12093.06,A12093.03,A12093.14
Chargennummer10196907 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12093.06,A12093.03,A12093.14
ChargennummerB06S029 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12093.06,A12093.03,A12093.14
Chargennummer61000784 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA12093.06,A12093.03,A12093.14
Name des Produkts
Tri(o-tolyl)phosphin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals >