Learn More
Tri-n-Octylphosphin, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11332767
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri-n-Octylphosphin, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11332767
25 mL, 25 Milliliter
Click to view available options
Menge:
25 mL
100 mL
500 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11332767
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L15744.AC
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 4731-53-7 | C24H51P | 370.646 g/mol
Tri-n-octylphosphine is used for coating zinc sulfide shells on cadmium-selenium quantum dot core by successive ionic layer adsorption and reaction method. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide. Further, it is used as a solvent for cadmium and selenium precursors. It also serves as a common reagent in the chemical synthesis of nanoparticles. It acts as a precursor to trioctylphosphine oxide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Octylphosphin wird zur Beschichtung von Zinksulfid-Schalen auf Cadmium-Selen-Quantenpunktkernen durch sukzessive Ionenschicht-Adsorption und -Reaktion verwendet. Es dient als Vorläufer von Trioctylphosphinoxid. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für Cadmium- und Selen-Vorstufen verwendet. Es ist außerdem ein übliches Reagenz bei der chemischen Synthese von Nanopartikeln. Es dient als Vorläufer von Trioctylphosphinoxid.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4731-53-7
Summenformel C24H51P
Molekulargewicht (g/mol) 370.646
MDL-Nummer MFCD00015298
InChI-Schlüssel RMZAYIKUYWXQPB-UHFFFAOYSA-N
Synonym trioctylphosphine, tri-n-octylphosphine, phosphine, trioctyl, tri-n-octyl phosphine, tri-octylphosphine, trioctyl phosphine, tri degrees ctylphosphine, acmc-209k8q
PubChem CID 20851
IUPAC-Name Trioctylphosphan
SMILES CCCCCCCCP(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-octylphosphine
Dichte 0.831
Siedepunkt 240°C (10 mmHg)
Flammpunkt 147°C (296°F)
Geruch Garlic-like
Brechungsindex 1.468
Menge 25 mL
UN-Nummer UN1760
Beilstein 1776995
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Immiscible with water.
Formelmasse 370.65
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
Chargennummer10241624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2024 ArtikelnummerL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Chargennummer10207192 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Chargennummer10196841 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Chargennummer5003A21R Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
Chargennummer10201172 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 ArtikelnummerL15744.AP,L15744.AC,L15744.AE
compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tri-n-Octylphosphin, Tech. 90 %, Thermo Scientific Chemicals >