Learn More
Tri-n-Octylphosphinoxid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Tri-n-octylphosphine oxide is a solvent used in the extraction of metals, especially uranium, zirconium and hafnium. It is also used as an auxiliary reagent in the solvent extraction of metals. It is also used to extract hydrogen bonding organic compounds. Further, it is useful as a capping ligand for the production of quantum dots, such as those consisting of cadmium selenide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tri-n-Octylphosphinoxid ist ein Lösungsmittel, das bei der Extraktion von Metallen, insbesondere Uran, Zirkonium und Hafnium, verwendet wird. Wird auch als Hilfsreagenz bei der Lösungsmittelextraktion von Metallen verwendet. Wird auch zur Extraktion von wasserstoffbindenden organischen Verbindungen verwendet. Ist darüber hinaus als Deckelligand für die Herstellung von Quantenpunkten, die z. B. aus Cadmiumselenid bestehen, nützlich.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform, Toluol und Hexan. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tri-n-octylphosphine oxide |
Schmelzpunkt | 52°C to 57°C |
Dichte | 0.88 |
Siedepunkt | 212°C to 213°C (0.3 mmHg) |
Flammpunkt | 252°C (486°F) |
Geruch | Geruchsneutral |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1796648 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform,toluene and hexane. Insoluble in water. |
Formelmasse | 386.65 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10252893 | Analysenzertifikat | 29/10/2024 | A11062.14,A11062.36,A11062.22 |
10251946 | Analysenzertifikat | 07/08/2024 | A11062.14,A11062.36,A11062.22 |
10242927 | Analysenzertifikat | 22/08/2022 | A11062.14,A11062.36,A11062.22 |
10240264 | Analysenzertifikat | 25/04/2022 | A11062.14,A11062.36,A11062.22 |
10239892 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | A11062.14,A11062.36,A11062.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.