Learn More
Tri-n-Butylzinnmethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11443900
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri-n-Butylzinnmethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11443900
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11443900
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A13355.22
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1067-52-3 | C13H30OSn | 321.092 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1067-52-3
Summenformel C13H30OSn
Molekulargewicht (g/mol) 321.092
MDL-Nummer MFCD00009419
InChI-Schlüssel KJGLZJQPMKQFIK-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributyltin methoxide, stannane, tributylmethoxy, unii-9cff2afn2v, tri-n-butyltin methanolate, 9cff2afn2v, methoxytributyltin, tin, tributylmethoxy, tributyltin methanolate, stannane,tributylmethoxy, stannane, methoxytributylMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16683411
IUPAC-Name Tributyl(methoxy)stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)OC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin methoxide
Dichte 1.12
Siedepunkt 124°C to 126°C (4 mmHg)
Flammpunkt 98°C (208°F)
Brechungsindex 1.474
Menge 100 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3600960
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 321.09
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10244818 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/11/2022 Catalog NumberA13355.0B,A13355.30,A13355.22
Chargennummer10219906 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13355.0B,A13355.30,A13355.22
Chargennummer10139512 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13355.0B,A13355.30,A13355.22
Chargennummer10184727 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13355.0B,A13355.30,A13355.22
Chargennummer10138453 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA13355.0B,A13355.30,A13355.22
Name des Produkts
Tri-n-Butylzinnmethoxid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >