Learn More
Tri-n-Butyltin chlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11429632
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri-n-Butyltin chlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11429632
50 g
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Artikelnummer. 11429632
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A10746.18
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 1461-22-9 | C12H27ClSn | 325.508 g/mol
Tri-n-butyltin chloride is used as an endocrine disruptor as well as an inhibitor for the V-ATPases. It is also used as a rodent-repellent for cable coatings. Further, it is used in hot end glass coating. It also employed as a corrosion remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Tri-n-Butyltinchlorid wird als endokriner Disruptor sowie als Inhibitor für die V-ATPasen verwendet. Auch als Nagetierschutz für Kabelbeschichtungen eingesetzt. Darüber hinaus wird es bei der Heißende-Glasbeschichtung verwendet. Auch als Korrosionsentferner eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Heptan, Benzol und Toluol. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Feuchtigkeitsempfindlich. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1461-22-9
Summenformel C12H27ClSn
Molekulargewicht (g/mol) 325.508
MDL-Nummer MFCD00000521
InChI-Schlüssel GCTFWCDSFPMHHS-UHFFFAOYSA-M
Synonym tributyltin chloride, chlorotributyltin, tri-n-butyltin chloride, tributylchlorotin, stannane, tributylchloro, chlorotri-n-butyltin, tri-n-butylchlorotin, tributyl chloro stannane, chlorotributylstannane, tributylstannyl chloride
PubChem CID 15096
ChEBI CHEBI:79734
IUPAC-Name Tributyl(Chlor)Stannan
SMILES CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butyltin chloride
Schmelzpunkt -19°C
Dichte 1.2
Siedepunkt 171°C to 173°C (25 mmHg)
Flammpunkt 120°C (248°F)
Brechungsindex 1.491
Menge 50 g
UN-Nummer UN2788
Beilstein 3535715
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,heptane,benzene and toluene. Immiscible with water.
Formelmasse 325.51
Reinheit (%) 96%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10248700 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum05/12/2023 Catalog NumberA10746.0B,A10746.30,A10746.18
Chargennummer10237730 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberA10746.0B,A10746.30,A10746.18
ChargennummerE7326B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10746.0B,A10746.30,A10746.18
ChargennummerB3872B Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10746.0B,A10746.30,A10746.18
ChargennummerN21F035 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum22/11/2021 Catalog NumberA10746.0B,A10746.30,A10746.18
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H360FD-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen. Kann das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Name des Produkts
Tri-n-Butyltin chlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >