Learn More
Tri-n-Butylphosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15471057
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Tri-n-Butylphosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15471057
50 g, 50 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 15471057
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 014114.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 998-40-3 | C12H27P | 202.32 g/mol
Tri-n-butylphosphine is used as a catalyst modifier in the cobalt-catalyzed hydroformylation of alkenes for industrial use. It is also used as a strong reducing agent and polymerization cross-linking catalyst. It is a used as an intermediate for phase transfer catalysts. Used with platinum (II) or (IV) in an intermolecular hydroamination of inactivated alkenes. It is used as 1,4-addition catalyst; used with disulfides for the thioetherification of alcohols; acylation catalyst; used to prepare active esters.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Zur Spaltung von Disulfid-Bindungen, als Polymerisationsvernetzungskatalysator, als organisches Zwischenprodukt und in Kraftstoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 998-40-3
Summenformel C12H27P
Molekulargewicht (g/mol) 202.32
MDL-Nummer MFCD00009462
InChI-Schlüssel TUQOTMZNTHZOKS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tributylphosphine, tri-n-butylphosphine, phosphine, tributyl, tris butyl phosphine, tributylfosfin, tributylfosfin czech, tributyl-phosphane, unii-0o52fjr7wn, tri-n-butyl phosphine, tributyl phosphine tbp
PubChem CID 13831
IUPAC-Name Tributylphosphan
SMILES CCCCP(CCCC)CCCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tri-n-butylphosphine
Schmelzpunkt -65°C
Dichte 0.820 g/mL
Siedepunkt 240°C
Flammpunkt >93°C (199°F)
Geruch Unpleasant
Brechungsindex 1.462
Menge 50 g
UN-Nummer UN3254
Beilstein 1738261
Empfindlichkeit Air and moisture sensitive
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water; Miscible with ether, methanol, ethanol and benzene
Formelmasse 202.32
Reinheit (%) 94%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tri-n-butylphosphine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Pyrophore Flüssigkeit Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H250-Entzündet sich in Berührung mit Luft von selbst.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P231+P232-Unter inertem Gas handhaben. Vor Feuchtigkeit schützen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Tributylphosphine
Name des Produkts
Tri-n-Butylphosphin, 94 %, Thermo Scientific Chemicals >