Learn More
IKA™ TRAYSTER DIGITAL
Digitaler Überkopf-Schüttler mit vertikaler Rotation für ein gleichmäßiges, aber effektives Mischen mit stufenlos einstellbarer Geschwindigkeit.
Marke: IKA™ 0004006000
877.21 CHF gültig bis 2025-07-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24075" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Ideal für biologische Proben, insbesondere Blutproben.
- Geeignet für Trenn- und Mischprozesse von pulverförmigen und flüssigen Proben in Eppendorf- und Greiner-Röhrchen bis zu 50 ml.
- Die leicht abnehmbaren Anbaugeräte ermöglichen eine einfache und schnelle Reinigung des Geräts bei verschütteten Proben.
Spezifikation
0 bis 80 U/min | |
100/240 V | |
1 A | |
50/60 Hz | |
460 mm | |
Trayster Digital | |
1 bis 5999 min |
100/240 V, 24 V DC, 50/60 Hz, 1 A | |
4°C bis 50°C | |
IP 21 DIN EN 60529 | |
140 mm | |
1rpm | |
80 % |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Die ultimative Laborgeräte-Promotion
Sparen Sie bis zu 78 % bei hochwertigen Laborgeräten und rüsten Sie Ihr Labor zu den günstigsten Preisen auf.Aktionscode: 24075Gültig bis zum: 2025-07-31