Learn More
Jenway™ TrayCell Faseroptikküvette
Erzeugt eine virtuelle Verdünnung von 1:10 oder 1:50 im Vergleich zu einer Messung mit einer Standard-10-mm-Küvette. Die Jenway™ TrayCell Glasfaser-Küvette kann 0.7 bis 5 μl Probe aufnehmen.
Marke:  Jenway™ 83070-29
Artikelnummer. 11455019
  • 6815.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-11-2025
Beschreibung
  • Glasfaserküvette
  • Kompatibel mit Genova Plus, 6705 und 6715 Spektralphotometern
  • Enthält zwei Kappen für 0.2 und 1 mm-Weglängen
  • Fehler Lichtweg: ± 0.02 mm
  • Fassungsvermögen: 0.7 bis 5 μl
  • Wellenlängenbereich: 190 bis 1100 nm
  • Höchsttemperatur: 50 °C
Spezifikation
Spezifikation
Küvette
0.7 bis 5 μl
0.2 oder 1 mm
190 bis 1.100 nm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Jenway™ TrayCell Faseroptikküvette >