Learn More
Stevanato Group Tray Rotation Tool from DWK Life Sciences™
Tray rotation tool for use with EZ-fill™ Vials.
Marke:  Stevanato Group SP47004493
Artikelnummer. 17870535
  • 396.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 07-07-2025
Beschreibung
  • Tray rotation tool for vial reorientation (neck down to neck up)
  • Improves workflow by assisting vial staging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Tablettdrehwerkzeug
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Stevanato Group Tray Rotation Tool from DWK Life Sciences™ > For EZ-fill™ Vials