Learn More
Fisherbrand™ Transportkästen
GREENER_CHOICE
Für den Transport biologischer und klinischer Proben sowie von Geräten und Produkten, die unter anspruchsvollen Umweltbedingungen trocken und sauber bleiben sollen. Der Fisherbrand™ Transportkasten ist aus Polycarbonat gefertigt und in drei Farben lieferbar, um die Unterscheidung der Anwender/Besitzer zu erleichtern.
Marke:  Fisherbrand™ HS120374
110.67 CHF gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15165564
  • 154.00 CHF / 1 Stück
Spotlight
Aktionscode 24156 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Sicher, sauber, autoklavierbar
  • Ermöglicht eine Sichtprüfung der Probenintegrität
  • Polycarbonat, wasserfest, Wasserdichtung durch Silikonversiegelung, drei Deckelklappen für sicheren Verschluss, Griff falten sich nahezu ganz in den Rumpf ein und ermöglicht das Stapeln der Einheit
  • Deckelöffnung bei 180°Für vollständigen Zugriff auf den Inhalt
  • Kunststofftrennungen werden zur Verfügung gestellt, um eigene Fachgrößen zu schaffen und Einsätze zu entfernen, die leer zum Transport von großen Produkten und/oder Geräten verwendet werden können
Spezifikation
Spezifikation
Wasserdichte Transportbox
Polycarbonat
6,7 in.
1 pro Packung (oder 12 pro Karton)
38,6 cm
1,36 kg
20,8 cm
Durchsichtig, Blau
38,6 x 20,8 x 17 cm (15,2 x 8,2 x 6,7 in.)
17 cm
15.2 Zoll
3.02 lb.
8,2 in.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Aktionen
Aktionen
  • Mehrere Hersteller
    Entdecken Sie zahlreiche Rabatte in verschiedenen Produktbereichen, einschließlich Chemikalien, allgemeiner Laborbedarf, Life Science, Geräte und Ausstattung, Verbrauchsmaterialien und Sicherheit.
    Aktionscode: 24156
    Gültig bis zum2025-06-30
    Top-Angebot
    *Rabatt gilt für Bestellungen, die bei Fisher Scientific zwischen dem 01.05.2025 und dem 30.06.2025 eingehen und bei denen der Promotion-Code sowie die entsprechende(n) Artikelnummer(n) aus der Promotion angegeben sind. Der Rabatt wird auf den Listenpreis gewährt, der zum Zeitpunkt des Empfangs der Bestellung gültig ist. Promotions können nicht mit anderen Rabatten oder Verkaufsaktionen kombiniert werden. Das Angebot gilt nicht, falls es durch Gesetze und Verordnungen auf Bundes-, Landes-, Regions- oder lokaler Ebene oder behördliche / institutionelle Vorschriften verboten, lizenziert oder eingeschränkt ist. Es kann sein, dass weitere Einschränkungen gelten.
    Geschäftsbedingungen Siehe Details der Promotion
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transportkästen > Wasserfeste Transportbox