Learn More
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts
GREENER_CHOICE
Transport Box XL Tube Rack Insert Accessories
Marke:  Fisherbrand™ 120961F
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17926260
  • 104.00 CHF / 3 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-07-2025
Beschreibung
  • Designed to fit Fisherbrand Transport Box XL
  • Thermoformed PETG
  • Tube Rack Inserts can be used separately
  • Lid removes completely for easy cleaning
  • Insert deep enough to be filled with ice
Spezifikation
Spezifikation
Rack Insert
PETG
3.5 to 7.5 mL Blood Tubes
Non-sterile
Clear
13.1 x 14.3 x 5.6 in.
3 Pk.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Transport Box XL Tube Inserts > Holds: 3.5 to 7.5 mL Blood Tubes